Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fluorescéine

Fluorescéine

1 mg
N° de catalogue CHMCMAB045
Fournisseur:   Chemicon
Fluorescéine
N° de catalogue CHMCMAB045
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  2321-07-5
Fluorescéine
Fluorescéine

1 mg

Numéro CAS:  2321-07-5
Prix
1 120.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • Numéro CAS:2321-07-5
  • Formule:C₂₀H₁₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00005050
  • Poids moléculaire:332.31 g/mol
  • Index Merck:13,04185
  • Point de fusion:314…316 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:219-031-8
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    1 mg

Spécifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..