Sheep anti-Human Ig, (H+l) Fluorescein (FITC)-Conjugated Affinity Purified F(ab')2 1 * 2 mL
N° de catalogue CHMCAQ318F
Fournisseur: Chemicon
Sheep anti-Human Ig, (H+l) Fluorescein (FITC)-Conjugated Affinity Purified F(ab')2 1 * 2 mL
N° de catalogue CHMCAQ318F
Fournisseur: Chemicon
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck