Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Rubans, usage général, Scotch® Magic™

Rubans, usage général, Scotch® Magic™

Ruban d'emballage, 12,0 mm
N° de catalogue 819-1460
Fournisseur:   3M
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
N° de catalogue 819-1460
Fournisseur:  3M
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Rubans, usage général, Scotch® Magic™

Ruban d'emballage, 12,0 mm

Prix
SFr. 3.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents

En acétate de cellulose. Virtuellement invisible une fois appliqué, ce ruban adhésif est parfait pour effectuer des réparations sur le papier, assembler des pages et monter des éléments.

  • Se coupe de façon nette, ne jaunit pas, ne se dessèche pas
  • Possibilité d'écrire dessus
  • Ruban adhésif invisible à la photocopieuse

Longueur: 33,0 m

Spécifications
  • Largeur:
    12,0 mm
  • Désignation:
    Ruban d'emballage
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..