Coupes à immersion
Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 6 mm
N° de catalogue 616-3415
Fournisseur:   Industrial Physics
Coupes à immersion
N° de catalogue 616-3415
Fournisseur:  Industrial Physics
Coupes à immersion
Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 6 mm
Prix
SFr. 199.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Informations de livraison: Stand is not included.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Flow cup viscometer
  • Seq:
    05
  • Ouverture de la coupe:
    6 mm
  • Cat. No.:
    616-3415
  • Poids:
    176 - 179 g
  • Volume:
    100 ml
  • Hauteur:
    250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1131
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTM
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 722.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1150
    Statif trépied (260 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1151
    Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 106.00