Coupes à immersion
Flow cup viscometer, 4 mm
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
- Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
- Engraved with a unique serial number
- Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Informations de livraison: Stand is not included.
Documents
Spécifications
- Désignation:Flow cup viscometer
- Seq:03
- Ouverture de la coupe:4 mm
- Cat. No.:769-1144
- Poids:176 - 179 g
- Volume:100 ml
- Hauteur:250 mm (cup = 74 mm)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1131Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTMConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 722.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SIMEDI0076Chronomètre numérique, type C510, 0,01 sConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 769-1151Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscositéConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix