Anses d'inoculation
Anses d'inoculation
Fil en platine, Ø int. 2 mm
N° de catalogue 631-7121
Fournisseur:   FISCHER LABORTECHNIK
Anses d'inoculation
N° de catalogue 631-7121
Fournisseur:  FISCHER LABORTECHNIK
Anses d'inoculation
Fil en platine, Ø int. 2 mm
Prix
SFr. 124.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
90% de platine, 10% d'iridium
Ø fil: 0,5 mm
Spécifications
  • Désignation:
    Fil en platine, Ø int. 2 mm