Cellules de numération, Bürker
Counting chamber, Bürker, 0,1 mm
N° de catalogue 631-1141
Fournisseur: LABOR OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Counting chambers according to Bürker's ruling.
- Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
- Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
- Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Bürker
- Désignation:Counting chamber
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..