Precision linen testers
Linen tester (H = 53 mm), 5×, 28 mm, 30×30 mm
N° de catalogue 630-8699
Fournisseur:   ESCHENBACH OPTIK
Precision linen testers
N° de catalogue 630-8699
Fournisseur:  ESCHENBACH OPTIK
Precision linen testers
Precision linen testers
Linen tester (H = 53 mm), 5×, 28 mm, 30×30 mm
Prix
42.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Linen tester with lateral scale.
  • Scale with millimeter graduations
  • For the requirements of technical applications
Spécifications
  • Ø:
    28 mm
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Linen tester (H = 53 mm)
  • l×p:
    30×30 mm