Linen testers
6×, 22,6 mm, 25×25 mm
N° de catalogue 630-8328
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Spécifications
- Ø:22,6 mm
- Grossissement:6×
- l×p:25×25 mm