Linen testers
10×, 14,6 mm, 15×15 mm
N° de catalogue 630-8326
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Spécifications
- Ø:14,6 mm
- Grossissement:10×
- l×p:15×15 mm