Linen testers
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
N° de catalogue 630-8322
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Spécifications
- Ø:17,6 mm
- Grossissement:8×
- l×p:20×20 mm