Échelles de précision
Loupe achromatique avec échelle, 10×, 23 mm
N° de catalogue 630-8270
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Cette gamme d'échelles pour loupes s'utilise pour tous les types d'applications standard.
- Achromatic lens made of high quality silicate for a distortion-free image with pinpoint clarity
- Fine focusing via easy-grip focusing ring
- Housing made from glass fibre reinforced polyamide
There are different precision scales available for use with the magnifiers.
Informations de commande: Supplied with standard crosshair scale (no. 115201), measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.
Spécifications
- Ø:23 mm
- Grossissement:10×
- Désignation:Loupe achromatique avec échelle
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix