Microseringues standard
Microseringues standard
500 µl, 1
N° de catalogue 613-1720
Fournisseur:   Hospidex
Microseringues standard
N° de catalogue 613-1720
Fournisseur:  Hospidex
Microseringues standard
Microseringues standard
500 µl, 1
Prix
SFr. 108.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour analyses ultraprécises. Pas de volume mort, le piston atteignant l'extrémité de l'aiguille.
Pointe de longueur de 50 mm biseautée.
Spécifications
  • Type de pointe:
    1
  • Volume:
    500 µl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..