Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Product Details & Documents
Ces micropipettes ergonomiques sont faciles à utiliser et permettent des applications rapides. Les modèles sélectionnés présentent des filtres à pointe conique amovibles qui empêchent toute pénétration de liquide et aérosol dans la micropipette.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Deux types de filtres sont disponibles: le Safe-Cone standard et le Safe-Cone Plus. Il est conseillé d'utiliser le filtre standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes comme la culture cellulaire, les travaux sur les bactéries et virus, et la biologie moléculaire.
Delivery information: Fournies avec cinq filtres, des pinces et un outil de calibrage.
Documents
Data_84WAP_Extended_Warranty_Pipette-e Data_Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2098-e Data_On-Site _Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2097-e VWR - Contrat de maintenance pipettes FRANCE
Datasheet
Manual Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed or Variable Volume.pdf Manual_Proline_Pipette_4002040_ENG_web
Manual
proline-pipettes-liquid-handling-catalogue-2013-web-2-2
Product Literature
Specifications
- Volume:100 μl
- Seq:15
- Précision:99,5%
- Imprécision:0,3%
- Pour pointe:300, 350 / F200, F300 µl
- Avec filtre(s) Safe-Cone:613-4070, 613-0693
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Cat. No.:613-4083
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice