Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
20 μl, 99,4%, 0,5%, 300, 350 / F100 µl, 613-4071, 613-0694
N° de catalogue 613-4080
Fournisseur: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
N° de catalogue 613-4080
Fournisseur: Sartorius
Aller à
Product Details & Documents
Ces micropipettes ergonomiques sont faciles à utiliser et permettent des applications rapides. Les modèles sélectionnés présentent des filtres à pointe conique amovibles qui empêchent toute pénétration de liquide et aérosol dans la micropipette.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Deux types de filtres sont disponibles: le Safe-Cone standard et le Safe-Cone Plus. Il est conseillé d'utiliser le filtre standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes comme la culture cellulaire, les travaux sur les bactéries et virus, et la biologie moléculaire.
: Fournies avec cinq filtres, des pinces et un outil de calibrage.
Data_84WAP_Extended_Warranty_Pipette-e Data_Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2098-e Data_On-Site _Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2097-e VWR - Contrat de maintenance pipettes FRANCE
Spécifications
- Volume:20 μl
- Seq:12
- Précision:99,4%
- Imprécision:0,5%
- Pour pointe:300, 350 / F100 µl
- Avec filtre(s) Safe-Cone:613-4071, 613-0694
- Cat. No.:613-4080
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4068Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 6,73 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4070Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4071Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4069Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix