Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 - 50 μl, 1,00 µl, 92 - 99%, 0,4 - 3,0%, 300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
N° de catalogue 613-4050
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
N° de catalogue 613-4050
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 - 50 μl, 1,00 µl, 92 - 99%, 0,4 - 3,0%, 300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
Prix
316.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces micropipettes ergonomiques sont faciles à utiliser et permettent des applications rapides. Les modèles sélectionnés présentent des filtres à pointe conique amovibles qui empêchent toute pénétration de liquide et aérosol dans la micropipette.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Deux types de filtres sont disponibles: le Safe-Cone standard et le Safe-Cone Plus. Il est conseillé d'utiliser le filtre standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes comme la culture cellulaire, les travaux sur les bactéries et virus, et la biologie moléculaire.
Delivery information: Fournies avec cinq filtres, des pinces et un outil de calibrage.
Spécifications
  • Volume:
    5 - 50 μl
  • Seq:
    05
  • Accroissement:
    1,00 µl
  • Précision:
    92 - 99%
  • Imprécision:
    0,4 - 3,0%
  • Pour pointe:
    300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl
  • Avec filtre(s) Safe-Cone:
    613-4070, 613-0693
  • Cat. No.:
    613-4050
  • Certification environnementale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-4068
    Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 6,73 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-4070
    Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-0694
    Filtres Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 50.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-4071
    Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-4069
    Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-0692
    Filtres Safe-Cone, Plus, Ø 6,73 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 65.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-4074
    Filtres Safe-Cone, Plus, Ø 5,33 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 50.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-0693
    Filtres Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - SFr. 50.60