Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, maxi, 4,8 ml, 22 µl, 147 mm, +, Individually
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Documents
Spécifications
- Emballage:Individually
- Stérile:+
- Capacité:4,8 ml
- Désignation:Fine tip, maxi
- Longueur:147 mm
- Seq:12
- Volume goutte:22 µl