Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, -, Bulk
N° de catalogue 612-1759
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Capacité:3,3 ml
- Désignation:Fine tip
- Longueur:147 mm
- Seq:09
- Volume goutte:18 µl