Mailles
Mailles
210,00 µm
Catalog # 510-9556
Mailles
Catalog # 510-9556
Mailles
Mailles
210,00 µm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents
Mailles en polyamide (nylon): La résistance aux acides est limitée et dépend de la concentration et de la température. Excellente résistance aux alcalis, y compris à l'hydroxyde de sodium et à l'hydroxyde de potassium. Les performances chimiques par rapport aux solvants organiques sont très bonnes. Thermorésistant de 0 °C à +130 °C à l'état sec, de +95 °C à +100 °C dans l'eau.
Mailles en polyester: Résistance à la plupart des acides mais pas aux alcalis. Thermorésistance de -75 °C à +150 °C pendant des périodes courtes et jusqu'à +125 °C pendant des périodes plus longues.
Mailles en polypropylène: La résolution de l'humidité à une humidité relative de l'air de 95% et à une température de 25 °C est inférieure à 0,01%. Résistance aux alcalis, même à des concentrations élevées. L'utilisation avec des solvants organiques est limitée. Thermorésistance de 0 °C à +150 °C pendant des périodes courtes et jusqu'à +125 °C pendant des périodes plus longues.
Mailles en ETFE: L'absorption de l'humidité à une température de +20 °C et à une humidité relative de 65% est de 0%. Bonne résistance aux acides, aux alcalis, aux solvants et à l'hydrolyse. Thermorésistance de -190 °C à +150 °C à l'état sec.
Specifications
  • Taille de pore:
    210,00 µm
  • Seq:
    65