Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
N° de catalogue 453-2128
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à
Product Details & Documents
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Zone de chauffe:300×300 mm
- Puissance de chauffe:1150 W
- Température:30...110 °C
- Seq:07
- l×p×h:312×312×170 mm
- Type:Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate