Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Product Details & Documents
Agitateurs Vortex résistants et fiables avec boîtier métallique solide et pieds en caoutchouc pour empêcher tout déplacement involontaire.
Le Vortex-Genie® 1 fonctionne en mode tactile et à vitesse fixe, il est idéal pour l'agitation de type vortex agressive d'échantillons difficiles.
- Large gamme d'accessoires disponibles
- Fonction de minuterie du Vortex-Genie® 2T ; 1 à 60 s en mode tactile, 1 à 60 min en mode mains-libres ou en continu
- Utilisables en chambre froide ou en incubateur
Le Vortex-Genie® 2 fonctionne en mode tactile ou mains-libres, et à vitesse variable pour effectuer un mélange doux à vigoureux. Ce type de mélange empêche les éclaboussures, même avec des tubes ouverts.
Le Vortex-Genie® 2T présente les mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2, plus une fonction de minuterie intégrée et une fonction d'utilisation en mode continu non minuté.
Delivery information: le Vortex-Genie® 1 est fourni avec une cupule standard amovible rapidement pour un seul tube à essais. Supports de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais disponibles en option. Les Vortex-Genie® 2 et 2T sont fournis avec une cupule standard amovible pour un seul tube à essais et un support de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais.
Caution: * Selon la vitesse
** Le kit de démarrage pour échantillons multiples est composé d'une plate-forme de 152 mm, d'un insert en mousse pour 60 microtubes et d'un insert en mousse pour une micro-plaque standard.
*** Le kit d'échantillonnage grand modèle constitue la solution idéale pour combiner béchers, flacons et grands tubes. Il est constitué d'une plate-forme encastrée, de 2 bandes élastiques, d'un insert en mousse vide, d'un insert en mousse pour 4 tubes de 29 - 37 mm, d'un insert en mousse pour 8 tubes de 14 - 29 mm et d'un insert en mousse pour 12 tubes de 9 - 16 mm
**** Le petit plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 15 - 17 mm de Ø
***** Le grand plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 10 - 17 mm de Ø
Spécifications
- Désignation:Agitateur vortex Vortex-Genie® 1, prise CH
- Capacité max.:500 ml*
- Cat. No.:444-9183
- Poids:4 kg
- Orbit:4 mm
- Gamme de vitesse:2700 min⁻¹ fixe
- Mouvement d'agitation:orbital
- L×P×H:122×165×165 mm
- Modèle:Vortex-Genie® 1
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5905Support rond Ø 150 mm, sans insertModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 86.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5916Support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5915Bandes élastiques de fixation pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 14.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5903Couvercle caoutchouc pour plateau Ø 75 mmModèles Vortex-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 59.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0061Insert double étage pour microplaque pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-9162Grand support pour 4 ampoule/tube****Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 340.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0443Plate-forme avec capot en caoutchouc, 3 pouces2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 95.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1052Porte-microtubes vertical, 15 ml et 50 ml (pour tubes 6×50 ml, 6×15 ml et 12 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 335.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5917Inserts en mousse assortis (vide, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm et 29 − 37 mm), 1 de chaque pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 4 ST - SFr. 97.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0060Kit grand modèle**Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 340.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0724Support TurboMix pour 12 microtubes à bouchon clipsable ou à vis de 1,5/2 mlVortex Genie 2 et Vortex PulseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 470.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCIISI-0513Adaptateur pour microplaques pour biosystèmes appliqués2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1043Porte-tubes horizontal, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 242.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-9161Grand support pour 4 ampoule/tube***Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1044Porte-tubes horizontal, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 275.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1045Porte-microtubes horizontal (pour 24 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 305.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1046Porte-tubes vertical à haute vitesse, 50 ml (pour tubes 3×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 225.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII0K-0236-408Fermeture inférieure avec kit de vis2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 85.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1050Porte-tube vertical, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 275.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1047Porte-tubes vertical à haute vitesse, 15 ml (pour tubes 6×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 254.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1048Porte-microtubes vertical à haute vitesse (pour 9 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 284.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1051Porte-microtubes vertical (pour 24 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 305.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1049Porte-tube vertical, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 242.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0775Support couronne 12 microtubes à vis 2,0 ml (adapté au support TurboMix)Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5914Insert en mousse 12 tubes Ø 9 − 16 mm (pour support encastrée)Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5913Insert en mousse non perforé pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5912Insert en mousse 4 tubes Ø 14-20 mm et 4 tubes Ø 20-29 mm pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5911Insert en mousse 4 tubes Ø 29 − 37 mm pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5921Insert en mousse 60 microtubes pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5919Insert en mousse 1 microplaque pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 106.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5904Multiple Starter Kit*Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5902Plateau Ø 75 mm sans couvercle caoutchoucModèles Vortex-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 61.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII0K-0513-900Deux bandes élastiques de rechange2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT - SFr. 14.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5901Cupule standard de remplacementModèles Vortex-Genie, Disruptor-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 59.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII504-0232-00Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platformVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 129.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCIISI-HP524Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 299.00