Storage Boxes
5×10, 140×70×36 mm, 12 mm
N° de catalogue 391-6191
Marketsource
Fournisseur: LICEFA KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
Aller à
Product Details & Documents
Boxes, made of PS, clear, with loose inserts.
Spécifications
- Pour tubes:12 mm
- Nb de places:5×10
- Dimensions:140×70×36 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..