Pinces de précision
Serrated handle, straight, pointed, ultra fine tips, 44, 120 mm
N° de catalogue 232-1132
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
Spécifications
- Type:44
- Désignation:Serrated handle, straight, pointed, ultra fine tips
- Longueur:120 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..