Pelles
85 ml, 155 mm
231-0311
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
- Capacité:85 ml
- Longueur:155 mm