Pelles
1600 ml, 400 mm
231-0308
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
- Capacité:1600 ml
- Longueur:400 mm