Pelles
900 ml, 350 mm
231-0307
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
- Capacité:900 ml
- Longueur:350 mm