Pelles
480 ml, 310 mm
Catalog # 231-0306
Supplier: SCHROEDER WILESCO
Jump to:
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Specifications
- Capacité:480 ml
- Longueur:310 mm