Pelles
240 ml, 250 mm
N° de catalogue 231-0304
Fournisseur: SCHROEDER WILESCO
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:240 ml
- Longueur:250 mm