Pelles
50 ml, 135 mm
N° de catalogue 231-0301
Fournisseur: SCHROEDER WILESCO
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Longueur:135 mm