Bouchons
48 mm
N° de catalogue RIXI8-1080-48_U
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
Métal, blanc
- Convient aux récipients avec bouchon à vis 216-3620 à 216-3624
- Bonne étanchéité
- Conditionnement pratique
Documents
RIXI8-1080-43_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Filetage:48 mm