Bowls, rectangular
Bowls, rectangular
10 l, 350×350×130 mm
N° de catalogue 216-1715
Fournisseur:   Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
N° de catalogue 216-1715
Fournisseur:  Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
10 l, 350×350×130 mm
Prix
44.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Stackable
  • Durable
  • Available from 1 to 12 L
Spécifications
  • Capacité:
    10 l
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    350×350×130 mm