Bowls, rectangular
3 l, 220×220×90 mm
N° de catalogue 216-1712
Fournisseur: Gilac PROFESSIONNEL
Aller à
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stackable
- Durable
- Available from 1 to 12 L
Spécifications
- Capacité:3 l
- Seq:02
- l×p×h:220×220×90 mm