Temperature probes
Sonde de température externe comme outil de test, TFK CR
662-1459
: WTW
- Désignation:Sonde de température externe comme outil de test
- Type:TFK CR
- Application:Thermoréacteurs CR 3200 et CR 4200