Filtres à membrane, type 184
184, 0,45 µm, 47 mm, -
Catalog # 512-6316
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:47 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:-
- Type:184
- Seq:04
- Cat. No.:512-6316
- Épaisseur:170 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'eau:30 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact