Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 100 mm, -
Catalog # 512-4516
Supplier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Catalog # 512-4516
Supplier:  Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 100 mm, -
Price
SFr. 251.00
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Documents
Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    025
  • Cat. No.:
    512-4516
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    69 ml/min/cm² (1 bar)