Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
Microplaque HTS, plaque 384 puits avec inserts en verre fixés, chimiquement inerte, ~250 µl
N° de catalogue 391-1971
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
N° de catalogue 391-1971
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
Microplaque HTS, plaque 384 puits avec inserts en verre fixés, chimiquement inerte, ~250 µl
Prix
SFr. 308.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Spécifications
  • Désignation:
    Microplaque HTS, plaque 384 puits avec inserts en verre fixés, chimiquement inerte
  • Volume puits:
    ~250 µl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HIRS9240584
    Inserts en verre pour plaques 384 puits
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 384 ST - SFr. 139.00