Extracteurs Soxhlet
Extracteur, 300 ml, 60/46 NS
Catalog # 533-2147
Supplier:   Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
Catalog # 533-2147
Supplier:  Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Soxhlet
Extracteur, 300 ml, 60/46 NS
Price
SFr. 305.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.
Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.
 : L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.
Specifications
  • Capacité extracteur:
    300 ml
  • Rodage femelle:
    60/46 NS
  • Type:
    Extracteur
  • Seq:
    22
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..