Adapters, glass, cone/screwthread
, , 19/26 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm,
  201-2116
Adapters, glass, cone/screwthread
  201-2116
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
, , 19/26 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm,
SFr. 37.10
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread adapters, with screw-cap with aperture and silicone sealing ring with PTFE washers.
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Filetage:
    GL 18
  • Ø ext. tube:
    7,5 - 9,0 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..