ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 220 mV, 60 Ampoul
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Spécifications
Spécifications
- Cdt:60 Ampoul
- Désignation:ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 220 mV
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..