Câbles pour électrodes
Connecteur BNC, Pour pH-mètres avec connecteur BNC (Hach, Orion, Mettler, par exemple), 1 m
  662-6193
Câbles pour électrodes
  662-6193
Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Connecteur BNC, Pour pH-mètres avec connecteur BNC (Hach, Orion, Mettler, par exemple), 1 m
SFr. 98.70
1 * 1 ST
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
  • Type:
    Pour pH-mètres avec connecteur BNC (Hach, Orion, Mettler, par exemple)
  • Désignation:
    Connecteur BNC
  • Longueur:
    1 m
  • Seq:
    03