Câbles pour électrodes
Câble pour électrode avec connecteur Pole 2 mm, 1 m
N° de catalogue 662-6124
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
Documents
Spécifications
- Désignation:Câble pour électrode avec connecteur Pole 2 mm
- Longueur:1 m
- Seq:05