Reference electrodes
Électrodes de référence à extrémité libre, capuchon à rebord, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl, 9801/85, −5...+50 °C, Verre, Pâte, Céramique, 12×120 mm, Câble fixe de 5 m
N° de catalogue SCOI285117856
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Spécifications
- Connexion:Câble fixe de 5 m
- Ø×L:12×120 mm
- Type:9801/85
- Désignation:Électrodes de référence à extrémité libre, capuchon à rebord, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:Pâte
- Température:−5...+50 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..