Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
pH and ORP electrodes

pH and ORP electrodes

Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane sphérique, verre N, pH du point zéro = 4,6, H 1171 HD, 1 - 14, 0...+135 °C, Verre, 12×120 mm, Bouchon à vis
N° de catalogue SCOI285112114
Fournisseur:   SI Analytics
pH and ORP electrodes
N° de catalogue SCOI285112114
Fournisseur:  SI Analytics
pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes

Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane sphérique, verre N, pH du point zéro = 4,6, H 1171 HD, 1 - 14, 0...+135 °C, Verre, 12×120 mm, Bouchon à vis

Prix
SFr. 354.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

pH electrodes with glass body.

Spécifications
  • Connexion:
    Bouchon à vis
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    H 1171 HD
  • Désignation:
    Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane sphérique, verre N, pH du point zéro = 4,6
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    06
  • Température:
    0...+135 °C
  • pH:
    1 - 14
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..