Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, H 6281, 1 - 14, 0...+135 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285110146
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 6281
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
- Matière:Verre
- Seq:08
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:0...+135 °C
- pH:1 - 14