Acétone, BAKER, J.T.Baker®
25 L
  8003.9025
   Safer Human and Environmental Health
 :   Avantor
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
  8003.9025
 :  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
 :  67-64-1
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
25 L
 :  67-64-1
SFr. 274.00
1 * 25 L
 :  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  •  :67-64-1
  •  :CH₃COCH₃
  •  :MFCD00008765
  •  :58.08 g/mol
  •  :13,00067
  •  :56,2 °C (1013 hPa)
  •  :–95,4 °C
  •  :0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :<–20 °C (coupe fermée)
  •  :Température ambiante
  •  :200-662-2
  •  :1090
  •  :3,II
  •  :01-2119471330-49
  • Acidity or Alkalinity:
    passes test
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Identification:
    passes test
  • Matter Insoluble in Water:
    passes test
  • Reducing Substances:
    passes test
  • Relative Density:
    0.790-0.793
  • Residue on Evaporation:
    max. 50 ppm
  • Water (H2O):
    max. 3 g/l
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Related Substances::
    -
  • Benzene:
    max. 2 ppm (v/v)
  • Methanol (CH3OH):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Other Impurities:
    passes test
  • 2-Propanol (CH3CHOHCH3):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    8003.9025
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..