Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Flacon Verre, 2,5 L
Fournisseur: Avantor
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
N° de catalogue 8003.2500
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Acidity or Alkalinity:passes test
- Appearance of solution:passes test
- Identification:passes test
- Matter Insoluble in Water:passes test
- Reducing Substances:passes test
- Relative Density:0.790-0.793
- Residue on Evaporation:max. 50 ppm
- Water (H2O):max. 3 g/l
- Additional Specification(s)::-
- Assay (by GC):min. 99,0 %
- Related Substances::-
- Benzene:max. 2 ppm (v/v)
- Methanol (CH3OH):max. 0,05 % (v/v)
- Other Impurities:passes test
- 2-Propanol (CH3CHOHCH3):max. 0,05 % (v/v)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:8003.2500
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health