Accessories for Spectroquant® NOVA
Software for Windows (in English and German) for the data transfer, NOVA photometers Spectroquant®
: Merck
Une imprimante standard peut être raccordée pour la documentation des résultats d’analyse.
- Logiciel Multi-Achat II pour la transmission des données ainsi que le contrôle des appareils
- Sets de données archivables comme données brutes ou lues dans des programmes tels Excel
Photomètres pouvant être raccordés: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.
- Désignation:Software for Windows (in English and German) for the data transfer
- Seq:905
- Pour:NOVA photometers Spectroquant®