n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
N° de catalogue 26192.463
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
N° de catalogue 26192.463
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  109-66-0
n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Numéro CAS:  109-66-0
Prix
723.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Pentane
  • Numéro CAS:109-66-0
  • Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009498
  • Poids moléculaire:72.15 g/mol
  • Index Merck:13,07193
  • Point d'ébullition:35…36 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–130 °C
  • Densité:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L