Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
Flacon plastique, 5 kg
Fournisseur: Avantor
Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
N° de catalogue 0405.5000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Index Merck:14,08627
- Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:323 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:97.0-100.5 %
- Appearance of solution:passes test
- Carbonate (as Na2CO3):max. 2,0 %
- Chlorides (as Cl):max. 50 ppm
- Heavy Metals (as Pb):max. 20 ppm
- Identification:passes test
- Iron (Fe):max. 10 ppm
- Sulfates (as SO4):max. 50 ppm
- Additional Specification(s)::-
- Potassium (K):passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:5 kg