pH-Fix pH Indicator Test Strips
Product Details & Documents
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
- Aucun accessoire requis - toujours prêt à l'emploi
- Échelle de couleurs brillante, pour des résultats précis
- Longue languette, pour maintenir une distance sufffisante entre la main et l'échantillon
- Sans migration de l'indicateur - donc sans contamination de la solution échantillon
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
: No hazardous material.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotDip and Read Tests.pdf
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Gamme pH:5,1 - 7,2
- Désignation:pH-Fix, 100 test strips with colour scale
- Seq:12
- Type de conditionnement:Classic flat box , 65×10×90 mm, 35,9 g
- Cat. No.:662-0241
- Durée de conservation:4 Year(s)